Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MTERF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7283
PRSI7283EA 435 EUR InStock
PRSI7283
Anti-MTERF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MTERFD2 Antibody: Members of the mTERF (mitochondrial transcription termination factor) family, are mitochondrial proteins that are believed to be transcription termination factors. MTERFD2 is targeted to the mitochondria and is ubiquitously expressed, with highest expression levels in fore- and midbrain, diencephalon, spinal cord, tongue, lung liver and kidney. MTERFD2 has been suggested to play a role in organ differentiation during embryogenesis. A closely related mTERF family member, MTERFD3, is believed to be involved in cell cycle regulation and cell growth by modulating mitochondrial transcription.

MTERFD2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

MTERFD2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MTERF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité