Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WAC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7293
PRSI7293EA 435 EUR InStock
PRSI7293
Anti-WAC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WAC Antibody: The WW domain containing adaptor with coiled-coil protein (WAC) contains a WW domain that mediates protein-protein interactions and colocalizes with RNA splicing factor SC35. Further studies have indicated that WAC is a functional partner of the RNF20/40 complex that ubiquitinates Histone H2B, and that WAC regulates H2B ubiquitination. WAC targets RNF20/40 to associate with RNA polymerase II complex for H2B ubiquitination at active transcription sites. WAC-dependent transcription is also important for cell-cycle checkpoint activation in response to genotoxic stress.

WAC Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

WAC Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: WAC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité