Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KANK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7311
PRSI7311EA 435 EUR InStock
PRSI7311
Anti-KANK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KANK3 Antibody: Ankyrins are membrane adaptor molecules that play important roles in the control of cytoskeleton formation by regulating actin polymerization. Like other members of the KANK family, KANK3 (KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 3), is thought to play a role in the formation of actin stress fibers. In zebrafish, the homolog of KANK3 interacts with the adaptor protein Numb, a protein implicated in multiple basic cellular processes, and is essential for epidermal integrity and neurulation, suggesting that KANK3 may play a similar role in higher organisms.

KANK3 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

KANK3 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KANK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité