Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV-1 p24 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7313
PRSI7313EA 435 EUR InStock
PRSI7313
Anti-HIV-1 p24 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HIV-1 p24 Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 is the major capsid protein of the virus and has been used in clinical trials as one of the components of the HIV-1 vaccine because of the high degree of sequence conservation between different strains.

HIV-1 p24 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

HIV-1 p24 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HIV-1 p24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité