L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-DDX41 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
7349
PRSI7349EA 435 EUR InStock
PRSI7349
Anti-DDX41 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DDX41 Antibody: DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp, are putative RNA helicases implicated in several cellular processes involving modifications of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. DDX41, also known as Abstrakt, interacts with and regulates the expression of sorting nexin-2 (SNX2), a protein involved in protein sorting in the trans-Golgi network. Recent evidence suggests that DDX41 also plays a role in the innate immune response by sensing intracellular viralMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité