Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7361
PRSI7361EA 435 EUR InStock
PRSI7361
Anti-TLX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLX1 Antibody: The Hox proteins play a role in patterns of embryonic development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. TLX1, also called homeobox11 (HOX11), as it is located outside of the four mammalian Hox clusters, is a DNA-binding nuclear transcription factor. TLX1 encodes a homeobox-domain containing protein and is containing a glycine and proline-rich amino terminus. TLX1 is required for maintenance of the developing spleen and cell survival. TLX1 is highly expressed in T-cell leukemia and lymphoid neoplasias as a result of translocation. TLX1-deficient mice have no spleen.

TLX1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TLX1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TLX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité