Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7373
PRSI7373EA 435 EUR InStock
PRSI7373
Anti-TLX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLX2 Antibody: The Hox proteins play a role in patterns of embryonic development and cellular differentiation by regulating downstream target genes. TLX2, also known as homeobox11-like 1 (HOX11L1), is a DNA-binding nuclear transcription factor that appears to be crucial for the development of the peripheral nervous system. TLX2 is a downstream target of regulation by both PHOX2A and PHOX2B proteins during intestinal neuronal differentiation. In humans, loss-of-function of TLX2 may play a role in tumorigenesis of gastrointestinal stromal tumors.

TLX2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TLX2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TLX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité