Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM33 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7385
PRSI7385EA 435 EUR InStock
PRSI7385
Anti-TRIM33 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM33 Antibody: TRIM24 (TIF1alpha), TRIM28 (TIF1beta), and TRIM33 (TIF1gamma) are three related cofactors belonging to the tripartite motif superfamily that interact with distinct transcription factors. The structure of TRIM33 is similar to TRIM24 and TRIM28, exhibiting multiple domains (RING finger, coiled coil, B boxes, PHD/TTC, and bromodomain). TRIM33 functions in cell differentiation and development, playing a role in differentiation of hematopoietic cells. It interacts with the Smad2/3 transcription factor in hematopoietic, mesenchymal, and epithelial cell types to mediate different transcriptional effects in response to TGF-beta. It acts as an E3 ubiquitin-protein ligase and promotes SMAD4 ubiquitination.

TRIM33 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TRIM33 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIM33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité