Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AKT1S1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7391
PRSI7391EA 435 EUR InStock
PRSI7391
Anti-AKT1S1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AKT1S1 Antibody: The Akt signaling pathway contributes to the regulation of apoptosis after a variety of cell death signals. AKT1S1, also known as PRAS40, is a proline-rich substrate of the kinase AKT1 and is thought to play a role in neuroprotection mediated by nerve growth factor (NGF) after transient focal cerebral ischemia. AKT1S1 is also a substrate and potential regulator of mammalian target of rapamycin (mTOR), a serine/threonine kinase that regulates cell growth and cell cycle, and a negative regulator of autophagy. Treatment with the insulin-like growth factor-1 (IGF1) can indusce the phosphorylation of AKT1S1 via the PI3K/AKT signaling pathway in PC12 cells.

AKT1S1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

AKT1S1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AKT1S1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité