Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7393
PRSI7393EA 435 EUR InStock
PRSI7393
Anti-LPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LPIN1 Antibody: LPIN1, also known as PAP1, is a magnesium-ion-dependent phosphatidic acid phosphohydrolase enzyme that catalyzes the penultimate step in triglyceride synthesis including the dephosphorylation of phosphatidic acid to yield diacylglycerol . LPIN1 is required for adipocyte differentiation and it also functions as a nuclear transcriptional coactivator with some peroxisome proliferator-activated receptors to modulate expression of other genes involved in lipid metabolism (1,2). Mutations in LPIN1 are associated with metabolic diseases such as type 2 diabetes and recurrent acute myoglobinuria (3,4) and it is also a candidate for several human lipodystrophy syndromes.

LPIN1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

LPIN Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LPIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité