Rift valley fever virus Rift valley fever virus polymerase peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
7415P
PRSI7415PEA 122 EUR InStock
PRSI7415P
Rift valley fever virus Rift valley fever virus polymerase peptide
Protéines et Peptides
16 amino acids near the amino terminus of Rift Valley Fever Virus Polymerase.
  • Can be used to block antibody activity completely in WB by incubating with equal volume of antibody for 30 min at 37°C.
PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin and 0.02% sodium azide
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité