Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-N Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7417
PRSI7417EA 435 EUR InStock
PRSI7417
Anti-N Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
La Crosse Virus Nucleocapsid Antibody: La Crosse virus (LCV) is a single-stranded RNA virus that can cause encephalitis in humans and is transmitted predominantly by mosquitoes. It is often mistaken for herpes simplex encephalitis. During human infections, LCV initially presents as a nonspecific summertime illness with fever, headache, nausea, vomiting and lethargy. Death occurs in less than 1% of clinical cases.

La Crosse Virus Nucleocapsid Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

La Crosse virus nucleocapsid Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: N
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité