Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17RA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7419
PRSI7419EA 435 EUR InStock
PRSI7419
Anti-IL17RA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-17RA Antibody: Interleukin 17A (IL-17A) is a proinflammatory cytokine secreted by activated T-lymphocytes. It is a potent inducer of the maturation of CD34-positive hematopoietic precursors into neutrophils. IL-17RA is a ubiquitous type I membrane glycoprotein that binds with low affinity to IL-17A and IL-17F (1,2). IL-17A and its receptor play a pathogenic role in many inflammatory and autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. Defects in IL-17RA are the cause of familial candidiasis type 5 (CANDF5) which is a rare disorder with altered immune responses and impaired clearance of fungal infections.

IL-17RA Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-17RA Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL17RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité