Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Heartland Virus Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7435
PRSI7435EA 435 EUR InStock
PRSI7435
Anti-Heartland Virus Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Heartland Virus Glycoprotein 2 Antibody: The Heartland virus is a newly identified member of the phlebovirus genus of the Bunyaviridae family. Initial reports indicate that symptoms may include fever, fatigue, diarrhea, thrombocytopenia, and leukopenia. The Bunyaviridae family of viruses are spherical enveloped viruses with a tripartite RNA genome of negative or ambisense polarity. The glycoprotein RNA encodes a polyprotein that is cleaved into the G1 and G2 proteins.

Heartland Virus Glycoprotein 2 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Heartland virus glycoprotein 2 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Heartland Virus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité