Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7437
PRSI7437EA 435 EUR InStock
PRSI7437
Anti-ESR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ESR1 Antibody: Estrogen receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors. Estrogen receptors, including ESR1, also known as ER-alpha and ESR2 (ER-beta), contain DNA binding and ligand binding domains and are critically involved in regulating the normal function of reproductive tissues. ESR1 is a widely expressed nuclear protein and serves as a strong activator of estrogen responsive genes (1,2). Phosphorylation of serines 104 and 106, located in the N-terminal transcription activation function-1 domain (AF-1), plays a large role in regulating ER alpha activity.

ESR1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

ESR1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ESR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité