Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B2M Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7439
PRSI7439EA 435 EUR InStock
PRSI7439
Anti-B2M Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
B2M Antibody: Beta2-microglobulin (B2M) is a principal component of the Major Histocompatibility Complex (MHC) class I molecule, a ternary membrane protein complex that displays fragments derived from proteolyzed cytosolic proteins on the surface of cells for recognition by the surveillance immune system (1,2). B2M is involved in the presentation of peptide antigens to the immune system and plays a critically important role in immune system function. It is expressed on nearly all nucleated cells and contains one Ig-like C1-type (immunoglobulin-like) domain. Mutations in the Beta 2-microglobulin gene can enhance the progression of malignant melanoma and osteoarthropathy (4,5).

B2M Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

B2M Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: B2M
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité