Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFPI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7441
PRSI7441EA 435 EUR InStock
PRSI7441
Anti-TFPI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFPI Antibody: Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), also known as lipoprotein-associated coagulation inhibitor, is a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. TFPI is glycosylated and predominantly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. TFPI inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop.

TFPI Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TFPI Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TFPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité