Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7443
PRSI7443EA 435 EUR InStock
PRSI7443
Anti-SPP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPP1 Antibody: The secreted protein 1 (SPP1), also known as osteopontin, is a major noncollagenous protein of bone, but is also found in the extracellular matrix of other mineralized tissues and in bodily fluids. In bone, SPP1 is produced by osteoblasts, osteocytes, macrophages, and osteoclasts (1,2). SPP1 binds to cells through integrin and non-integrin receptors, as well as the adhesion receptor CD44 in an RGD-independent manner, enabling SPP1 to induce a number of functional effects including macrophage chemotaxis, cytoprotection, and regulation of T helper type 1 cells. SPP1 can regulate biomineralization by inhibiting the formation of hydroxyapatite (3) and the growth of calcium oxalate crystals.

SPP1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

SPP1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité