Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7449
PRSI7449EA 435 EUR InStock
PRSI7449
Anti-FLI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Friend leukemia virus integration 1 (FLI1) protein is a transcription factor containing an ETS DNA-binding domain and is highly expressed in hematopoietic cell lineages and vascular endothelial cells. FLI1 plays important roles in megakaryocytic differentiation (2) and vascular homeostasis. The FLI1 gene can undergo a t(11;22)(q24;q12) translocation with the Ewing sarcoma gene on chromosome 22, which results in a fusion gene that is present in the majority of Ewing sarcoma cases.. Abnormal expression of FLI1 can be used as an adverse prognostic indicator for acute myeloid leukemia.

FLI1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

FLI1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FLI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité