Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7451
PRSI7451EA 435 EUR InStock
PRSI7451
Anti-MUC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Mucin 1 (MUC1) is membrane-bound protein member of the mucin family. Mucins are O-glycosylated proteins that play an essential role in forming protective mucous barriers on epithelial surfaces and also play a role in intracellular signaling. MUC1 is expressed on the apical surface of epithelial cells that line the mucosal surfaces of many different tissues including lung, breast stomach and pancreas. MUC1 is proteolytically cleaved into alpha and beta subunits that form a heterodimeric complex. The N-terminal alpha subunit functions in cell-adhesion and the C-terminal beta subunit is involved in cell signaling. Overexpression, aberrant intracellular localization, and changes in glycosylation of this protein have been associated with carcinomas.

MUC1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

MUC1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MUC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité