Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7467
PRSI7467EA 435 EUR InStock
PRSI7467
Anti-ERAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The endoplasmic reticulum (ER) aminopeptidase 1 (ERAP1), a member of the peptidase M1 family, plays a central role in peptide trimming, a step required for the generation of most HLA class I-binding peptides (1,2). It is also designated as adipocyte-derived leucine aminopeptidase (A-LAP), puromycin-insensitive leucine-specific aminopeptidase (PILS-AP) and aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding (ARTS-1). ERAP1 is localized to the lumen of the ER and induced by interferon. It may be involved in the regulation of blood pressure through the inactivation of angiotensin II and/or the generation of bradykinin in the kidney.

ERAP1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

ERAP1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ERAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité