Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTLA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7473
PRSI7473EA 435 EUR InStock
PRSI7473
Anti-BTLA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA) protein is a member of the immunoglobulin superfamily containing a single immunoglobulin (Ig) domain. Like other coihibitory receptors such as CTLA-4 and PD-1, BTLA functions as a receptor that relays inhibitory signals to suppress the immune response, and can inhibit LPS-induced endotoxic shock by suppressing TLR4 signaling in innate immune cells (1,2). Polymorphisms in this gene have also been associated with an increased risk of rheumatoid arthritis.

BTLA Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

BTLA Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BTLA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité