Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBX21 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7477
PRSI7477EA 435 EUR InStock
PRSI7477
Anti-TBX21 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TBX21 is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box (1,2). Members of this family include transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Studies in mouse and humans show that TBX21 is a Th1 cell-specific transcription factor that controls the expression of the hallmark Th1 cytokine, interferon-gamma (1,3). Expression of the human ortholog also correlates with interferon-gamma expression in Th1 and natural killer cells, suggesting a TBX21 may play a role in initiating Th1 lineage development from naive Th precursor cells..

TBX21 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TBX21 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TBX21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité