Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL37 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7499
PRSI7499EA 435 EUR InStock
PRSI7499
Anti-IL37 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukin 37 (IL-37) is a member of the interleukin 1 cytokine family. It can bind to, and may be a ligand for interleukin 18 receptor (IL18R1/IL-1Rrp). IL-37 also binds to interleukin 18 binding protein (IL18BP), an inhibitory binding protein of interleukin 18 (IL18), and subsequently forms a complex with IL18 receptor beta subunit, and through which it inhibits the activity of IL18. IL-37 can also interact with Smad3 and expression of IL-37 in macrophages or epithelial cells resulted in near complete suppression of pro-inflammatory cytokines, suggesting that IL-37 may act as a natural suppressor of the innate inflammatory and immune responses.

IL-37 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-37 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL37
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité