Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1F10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7503
PRSI7503EA 435 EUR InStock
PRSI7503
Anti-IL1F10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The cytokine IL-1 is responsible for initiating a variety of activities through the activation of transcription factors, NF-kappa B and AP-1, thereby promoting host response to injury or infection. IL-1F10 (Interleukin-1 family member 10), also known as FIL1T, IL1HY2 or FKSG75, is highly expressed in the skin, spleen and proliferating B-cells of the tonsil. IL-1F10 binds soluble IL-1 receptor type 1, and is one of nine Interleukin 1 families clustered on chromosome 2, where it is thought to participate in the regulation of adapted and innate immune responses. IL-1F10 and IL-1RN polymorphisms may play an important role in the susceptibility to developing rheumatoid arthritis.

IL-1F10 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-1F10 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL1F10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité