Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL36A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7505
PRSI7505EA 435 EUR InStock
PRSI7505
Anti-IL36A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-36A is is a member of the interleukin 1 cytokine family whose gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. IL-36A is thought to activate the NF-kappaB pathway through IL-1 receptor family members IL-1RL2 and IL-1RAcP. Like the related proteins IL-36B and IL-36G, IL-36A requires post-translational processing for full agonist activity, but the cleavage mechanism is currently unknown. The IL-36 cytokines have been suggested to amplify Th1 responses by enhancing proliferation and Th1 polarization of naive CD4+ T cells.

IL-36A antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-36A antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL36A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité