Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENHO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7527
PRSI7527EA 435 EUR InStock
PRSI7527
Anti-ENHO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ADROPIN is a recently identified protein that has been implicated in the maintenance of energy homeostasis and insulin resistance. ADROPIN expression is regulated by energy status and dietary nutrient content and is altered by obesity and regulates the expression of hepatic lipogenic genes and adipose tissue peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma). ADROPIN levels increase with dietary fat content. ADROPIN has also been proposed to play a role in the regulation of endothelial function.

ADROPIN antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

ADROPIN antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ENHO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité