Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BHLHA15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7529
PRSI7529EA 435 EUR InStock
PRSI7529
Anti-BHLHA15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BHLHA15 (basic helix-loop-helix protein 15), also known as MIST1 (muscle intestine and stomach expression 1) belongs to the bHLH family of transcription factors and plays a role in regulating the transcriptional activity of MYOD1 in muscle cell development as well as serving as a key regulator of acinar cell function (1,2). BHLHA15 contains a basic helix-loop-helix (bHLH) domain and is capable of binding to E-box motifs as a homodimer or a heterodimer with E-proteins. It may also negatively regulate bHLH-mediated transcription through a N-terminal repressor domain. It is expressed in mammary epithelial cells and is essential for the regulation of mammary gland development.

BHLHA15 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

BHLHA15 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BHLHA15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité