Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7535
PRSI7535EA 435 EUR InStock
PRSI7535
Anti-KDM1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Flavin-dependent histone demethylases regulate histone lysine methylation, an epigenetic mark that regulates gene expression and chromatin function . KDM1B is a recently identified histone H3K4 demethylase that is required to establish maternal genomic imprints; targeted disruption of the KDM1B gene in mice led to lethality in their embryos, suggesting demethylation of H3K4 is critical for establishing the DNA methylation imprints. KDM1B has also been shown to play a role in the transcription elongation in several genes.

KDM1B antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

KDM1B antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KDM1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité