Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7559
PRSI7559EA 435 EUR InStock
PRSI7559
Anti-DPF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The DPF3 protein, also known as Cerd4, is a member of the d4 gene family of transcription modulators that also includes DPF1/Neud4 and DPF2/Requiem. DPF3 has been shown to be a epigenetic key factor for heart and muscle development and can bind to methylated and acetylated lysine residues of histone 3 and 4, suggesting that DPF3 may play a role in recruiting chromatin remodeling complexes to acetylated histones. Two isoforms of DPF3, DPF3a and DPF3b, are required as transcriptional co-activators in SWI/SNF complex-dependent activation of the NF-kappaB RelA/p50 heterodimer.

DPF3 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

DPF3 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DPF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité