Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPFIA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7561
PRSI7561EA 435 EUR InStock
PRSI7561
Anti-PPFIA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PPFIA3 protein is a member of the LAR protein-tyrosine phosphatase-interacting protein (liprin) family, a family of transmembrane protein tyrosine phosphatases known to be important for axon guidance and mammary gland development. Similar to the other liprin family members, PPFIA3 can interact with ERC2, a member of the ELKS-Rab6-interacting protein-CAST family of proteins at the presynaptic termini, suggesting that these proteins may play a role in the molecular organization of presynaptic zones.

PPFIA3 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

PPFIA3 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPFIA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité