Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7579
PRSI7579EA 435 EUR InStock
PRSI7579
Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Microtubule-associated proteins (MAPs) regulate microtubule stability and play critical roles in neuronal development and plasticity. MAP1LC3A belongs to the MAP1 LC3 family of proteins that form mature complexes with MAP1A and MAP1B which are thought to be important in the formation and development of axons and dendrites. MAP1LC3A is one of three isoforms of MAP1LC3, the mammalian homolog of yeast ATG8, an essential autophagy protein. These isoforms exhibit distinct expression patterns and MAP1LC3A, like MAP1LC3A but not MAP1LC3B, is post-translationally modified, suggesting the three isoforms may have different physiological functions.

MAP1LC3A antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

MAP1LC3A antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAP1LC3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité