Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ULK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7585
PRSI7585EA 435 EUR InStock
PRSI7585
Anti-ULK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ULK3 belongs to the Ser/Thr protein kinase superfamily and plays a role in the ATP-dependent phosphorylation of target proteins. Knockout of ULK genes results in a severe defect in the autophagy pathway. ULK3, like the other Unc-51-like kinases such as ULK1, ULK2 and ULK4, is highly conserved among eukaryotes. ULK3 has been shown to be a positive regulator of the Hedgehog signaling pathway by enhancing GLI1 and GLI2 transcriptional activity. Furthermore, ULK3 can also interact with SUFU, a protein required for the negative regulation of GLI proteins; this interaction blocks the autophosphorylation of ULK3 and blocks its ability to regulate the GLI proteins.

ULK3 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

ULK3 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ULK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité