Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7593
PRSI7593EA 435 EUR InStock
PRSI7593
Anti-IL22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukin-22 (IL-22) is a cytokine important for the modulation of tissue responses during inflammation. Unlike the distantly related IL-10, IL-22 does not inhibit the production of proinflammatory cytokines in monocytes in response to LPS, but it has some inhibitory effects on IL-4 production from Th2 T cells. IL-22 is expressed by both the adaptive arm of the immune system such as CD4 T cell subsets including Th17 cells, as well as by innate lymphocytes such as NK and LTi-like cells. IL-22 is highly expressed in several chronic inflammatory conditions, and studies suggest that IL-22 plays both inflammatory and protective roles.

IL-22 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-22 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité