Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-007
PRSI76-007EA 311 EUR InStock
PRSI76-007
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 2H7 monoclonal antibody specifically reacts with human CD20, a 33 to 37 kDa B-lymphocyte surface molecule. CD20 is an unglycosylated four-transmembrane phosphoprotein expressed by B cells in all stage of development, except the final plasma cells. It has been reported that the molecule is involved in B cell activation and has also been observed on a subset of circulating T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité