Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ber-H2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-014
PRSI76-014EA 549 EUR InStock
PRSI76-014
Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ber-H2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Ber-H2 monoclonal antibody specifically reacts with human CD30, a 120 kDa type I transmembrane glycoprotein of the tumor necrosis factor receptor superfamily (TNFR) also known as the Ki-1 antigen. CD30 can elicit signals leading to either activation or apoptosis through interaction with CD30 ligand (CD30L). It is expressed by a subset of extrafollicular activated B and T cells, lung macrophages, activated NK cells, lymphomas, and endothelial cells. It is highly expressed on Hodgkins and Reed-Sternberg cells.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF8
Clonality: Monoclonal
Clone: Ber-H2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité