Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tnfrsf8 Hamster Monoclonal Antibody [clone: mCD30.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-016
PRSI76-016EA 409 EUR InStock
PRSI76-016
Anti-Tnfrsf8 Hamster Monoclonal Antibody [clone: mCD30.1]
Anticorps
The mCD301 monoclonal antibody specifically binds to mouse CD30, a member of the Tumor Necrosis Factor Receptor (TNFR) superfamily. It is expressed on activated T, B, NK, and monocyte cells. Its expression on activated T lymphocytes is regulated by cytokines and CD28. The ligand for CD30 is CD153. It has been suggested that the molecule plays a role in the protection against autoimmunity and the regulation of Th1 and Th2 cytokine secretion.

Type: Primary
Antigen: Tnfrsf8
Clonality: Monoclonal
Clone: mCD30.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité