Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-019
PRSI76-019EA 377 EUR InStock
PRSI76-019
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3]
Anticorps
The 5C3 monoclonal antibody specifically reacts with human CD40, a 48 kDa type I glycoprotein. CD40 is part of the TNFR family and expressed on a subset of T cells, B cells, dendritic cells, and macrophages. It has been shown to be involved in the protection of B cells from apoptosis, B cell differentiation, co-stimulation, and isotype class-switching. The 5C3 antibody partially blocks the binding of CD40L (CD154). In the presence of IL-4 or PMA, the 5C3 antibody promotes B cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité