Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd40 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HM40-3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-027
PRSI76-027EA 409 EUR InStock
PRSI76-027
Anti-Cd40 Hamster Monoclonal Antibody [clone: HM40-3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HM40-3 monoclonal antibody reacts with mouse CD40, a 48 kDa type I glycoprotein known as Bp50. CD40 is part of the TNFR family and expressed on a subset of T cells, B cells, dendritic cells, and macrophages. It has been shown to be involved in the protection of B cells from apoptosis, B cell differentiation, co-stimulation, and isotype class-switching. The HM40-3 antibody blocks the binding of CD40L (CD154) and stimulates B and dendritic cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: Cd40
Clonality: Monoclonal
Clone: HM40-3
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité