Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd70 Rat Monoclonal Antibody [clone: FR70]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-032
PRSI76-032EA 311 EUR InStock
PRSI76-032
Anti-Cd70 Rat Monoclonal Antibody [clone: FR70]
Anticorps
The FR70 monoclonal antibody specifically binds to mouse CD70, a 30 to 33 kDa type II transmembrane protein and member of the TNF superfamily. CD70 is the ligand for CD27 and is expressed on dendritic cells, activated B cell, and a subset of activated T cells at lower levels. Its main role is in regulating B cell activation and immunoglobulin synthesis. CD70 expressing cells are able to co-stimulate T cell proliferation and upregulate cytokine production. The FR70 antibody is reported to block the binding of CD70 to CD27.

Type: Primary
Antigen: Cd70
Clonality: Monoclonal
Clone: FR70
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité