Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-050
PRSI76-050EA 628 EUR InStock
PRSI76-050
Anti-Cd80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H5] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 3H5 monoclonal antibody reacts with mouse CD80, also known as B7-1, a 55 kDa type I transmembrane protein ligand for CD152 (CTLA-4) and for CD28, a co-stimulatory receptor for the T cell receptor (TCR). CD28 also binds a second B7 ligand known as CD86 (B7-2). Both CD80 and CD86 are expressed on activated B cells and antigen-presenting cells. These ligands trigger CD28 signaling in concert with TCR activation to drive T cell proliferation, induce high-level expression of IL-2, impart resistance to apoptosis, and enhance T cell cytotoxicity. The interaction/co-stimulatory signaling between the B7 ligands and CD28 or CTLA-4 provides crucial communication between T cells and B cells or APCs to coordinate the adaptive immune response.
The 3H5 antibody blocks the binding of CD80 to its ligands.

Type: Primary
Antigen: Cd80
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité