Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Emr1 Rat Monoclonal Antibody [clone: BM8.1] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-060
PRSI76-060EA 488 EUR InStock
PRSI76-060
Anti-Emr1 Rat Monoclonal Antibody [clone: BM8.1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The BM8.1 monoclonal antibody specifically binds to the Mouse125 kDa F4/80 antigen, expressed by most mature macrophages. F4/80 is a transmembrane protein used as a marker of macrophages, although it is also expressed on Kupffer and Langerhans cells. The expression of F4/80 antigen is upregulated on bone marrow cells stimulated in vitro with the macrophage colony stimulating factor. The F4/80 antigen is a requirement for the induction of CD8 T cells-mediated peripheral tolerance.

Type: Primary
Antigen: Emr1
Clonality: Monoclonal
Clone: BM8.1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité