Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-068
PRSI76-068EA 628 EUR InStock
PRSI76-068
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 5E10 monoclonal antibody specifically reacts with human CD90, also known as thymus cell antigen-1 (Thy-1). CD90 is a 25 to 37 kDa GPI-anchored protein is the smallest member of the Ig superfamily. CD90 is expressed on thymocytes, neurons, mesenchymal stem cells, hematopoietic stem cells, NK cells, and follicular dendritic cells and plays a role in inflammation, metastasis, apoptosis, and nerve regeneration. The 5E10 antibody can be used for the enriching high proliferative potential colony-forming cells (HIPP-CFC).

Type: Primary
Antigen: THY1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E10
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité