Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICRF44] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-088
PRSI76-088EA 409 EUR InStock
PRSI76-088
Anti-ITGAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICRF44] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The ICRF44 monoclonal antibody specifically reacts with the 165 kDa human adhesion glycoprotein CD11b, which forms, together with the 95 kDa CD18 (integrin beta 2) a complex known as Mac-1. CD11b is expressed on the surface of activated lymphocytes, a subset of natural killer cells, granulocytes, and monocytes. It functions as a receptor in cell-cell and cell-matrix interactions and as a receptor for iC3b, ICAM-1, ICAM-2, and ICAM-3 intercellular adhesion molecules.

Type: Primary
Antigen: ITGAM
Clonality: Monoclonal
Clone: ICRF44
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité