L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Itgax Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-102
PRSI76-102EA 377 EUR InStock
PRSI76-102
Anti-Itgax Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The N418 monoclonal antibody specifically reacts with the integrin alpha x chain of the mouse CD11c, which is expressed on dendritic cells, CD4-/CD8+ intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL) and some activated T lymphocytes. Low levels of CD11c were detected on mouse splenic natural killer cells and on the monocyte/macrophage lineage cells.CD11c expression is upregulated on IEL and T lymphocytes after activation. It binds to CD54, fibrinogen and iC3b and influences the leukocyte adhesive interactions. The N418 antibody binds to CD11c on splenic dendritic cells of the mouse in the T-More Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,1 mg PRSI76-102
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité