Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-120
PRSI76-120EA 409 EUR InStock
PRSI76-120
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (Biotin)
Anticorps
The M1/70 monoclonal antibody specifically reacts with the 170 kDa alpha M integrin chain of mouse CD11b from the Mac-1 integrin (CD11b/CD18). Mac-1 binds to C3bi, CD54 (ICAM-1), and fibrinogen, and it is expressed by granulocytes, macrophages, NK cells, myeloid-derived dendritic cells, microglia, activated lymphocytes, and mouse B-1 cells. The expression is up-regulated on activated neutrophils at the same time that L-selectin is shed from the cell surface. The M1/70 antibody is used for the detection of monocytes, granulocytes, and a subset of natural killer cells in human peripheral blood.M1/70 blocks C3bi binding and cell adherence, but not cell-mediated lysis and it cross-reacts with human CD11b.

Type: Primary
Antigen: ITGAM
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/70
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité