Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-134
PRSI76-134EA 409 EUR InStock
PRSI76-134
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/70] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The M1/70 monoclonal antibody specifically reacts with the 170 kDa alpha M integrin chain of mouse CD11b from the Mac-1 integrin (CD11b/CD18). Mac-1 binds to C3bi, CD54 (ICAM-1), and fibrinogen, and it is expressed by granulocytes, macrophages, NK cells, myeloid-derived dendritic cells, microglia, activated lymphocytes, and mouse B-1 cells. The expression is up-regulated on activated neutrophils at the same time that L-selectin is shed from the cell surface. The M1/70 antibody is used for the detection of monocytes, granulocytes, and a subset of natural killer cells in human peripheral blood.More Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,1 mg PRSI76-134
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité