Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itgal Rat Monoclonal Antibody [clone: M17/4]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-140
PRSI76-140EA 628 EUR InStock
PRSI76-140
Anti-Itgal Rat Monoclonal Antibody [clone: M17/4]
Anticorps
The M17/4 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD11a, a 180 kDa glycoprotein. CD11a is the integrin alpha L chain that forms with CD18 the heterodimer molecule Lymphocyte Function-associated Antigen-1 (LFA-1). LFA-1 is expressed on all leukocytes and is involved in intercellular adhesions. The M17/4 antibody blocks many of the LFA-1 mediated cell interaction and in vivo it prolongs allograft survival, inhibits the autoimmune response, and reduces graft versus host reactions.

Type: Primary
Antigen: Itgal
Clonality: Monoclonal
Clone: M17/4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité