Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3.9] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-147
PRSI76-147EA 271 EUR InStock
PRSI76-147
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3.9] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 3.9 monoclonal antibody specifically binds to the human adhesion glycoprotein CD11c, a 150 kDa integrin alpha chain also known as integrin alpha X. It is expressed on macrophages, granulocytes, monocytes, dendritic cells, natural killer cells, and subsets of B and T lymphocytes. The CD11c/CD18 complex associates with the iC3b, fibrinogen and ICAM-1 and has an important function in leukocyte adhesion.

Type: Primary
Antigen: ITGAX
Clonality: Monoclonal
Clone: 3.9
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité