Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI111]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-152
PRSI76-152EA 377 EUR InStock
PRSI76-152
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI111]
Anticorps
The HI111 monoclonal antibody specifically reacts with human CD11a, a 180 kDa glycoprotein. CD11a is the integrin alpha L chain that forms with CD18 the heterodimer molecule Lymphocyte Function-associated Antigen-1 (LFA-1). LFA-1 is expressed on all leukocytes and is involved in intercellular adhesions. The heterodimer can bind to CD50 (ICAM-3), CD54 (ICAM-1), and CD102 (ICAM-2).

Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Monoclonal
Clone: HI111
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité